Learn More
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flaschen
Artikelnummer. 11703114
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1.000 ml
1000 ml
Höhe (metrisch):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Enthält:
10 mg/L Natriumthiosulfat
120 mg/l Natriumthiosulfat
20 mg/l Natriumthiosulfat
60 mg/L Natriumthiosulfat
Verpackung:
Einzeln verpackt
Großpackung
Packungsgröße:
100 Stück
77 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Enthält Verpackung unitSize
11703114 500 ml 146 mm 20 mg/l Natriumthiosulfat Großpackung 100 Stück
11724644 500 ml 148 mm 120 mg/l Natriumthiosulfat Großpackung 100 Stück
11753104 500 ml 160 mm 20 mg/l Natriumthiosulfat Großpackung 100 Stück
11763104 500 ml 160 mm 10 mg/L Natriumthiosulfat Einzeln verpackt 100 Stück
11727849 500 ml 160 mm 120 mg/l Natriumthiosulfat Einzeln verpackt 100 Stück
11783104 500 ml 148 mm 10 mg/L Natriumthiosulfat Großpackung 100 Stück
11773104 500 ml 160 mm 60 mg/L Natriumthiosulfat Großpackung 100 Stück
11793104 500 ml 148 mm 10 mg/L Natriumthiosulfat Einzeln verpackt 100 Stück
11871731 500 ml 148 mm 120 mg/l Natriumthiosulfat Einzeln verpackt 100 Stück
11704945 1000 ml 182 mm 120 mg/l Natriumthiosulfat Großpackung 77 Stück
11720455 1.000 ml 182 mm 20 mg/l Natriumthiosulfat Großpackung 77 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11703114 Lieferant Gosselin™ Lieferanten-Nr. HFC50001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Vordosiert mit Natriumthiosulfat, das die Wirkung von Chlor, Brom und in Wasser aufgelöstem Ozon hemmt. Gosselin™ quadratische HDPE-Flaschen werden aus durchsichtigem HDPE mit einer graduierten Oberfläche hergestellt.
  • Bruchsicher
  • Flaschen mit montiertem Schraubverschluss (Originalitätssicherung nicht aktiviert)
  • Strahlensterilisiert mit abziehbarem Sterilisationszertifikat auf dem Umkarton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 37 mm
Enthält 20 mg/l Natriumthiosulfat
Material HDPE
Länge (metrisch) 70 mm
Verpackung Großpackung
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 70 mm
Verschlussfarbe Rot
Graduierungen Ja
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Ja
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 146 mm
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp 37 mm rote Kappe mit Watte