Learn More
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flaschen
Artikelnummer. 11773104
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1.000 ml
1000 ml
Höhe (metrisch):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Enthält:
120 mg/l Natriumthiosulfat
20 mg/l Natriumthiosulfat
Verpackung:
Einzeln verpackt
Großpackung
Packungsgröße:
100 Stück
77 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Enthält Verpackung unitSize
11773104 500 ml 160 mm 120 mg/l Natriumthiosulfat Großpackung 100 Stück
11724644 500 ml 148 mm 120 mg/l Natriumthiosulfat Großpackung 100 Stück
11703114 500 ml 146 mm 20 mg/l Natriumthiosulfat Großpackung 100 Stück
11753104 500 ml 160 mm 20 mg/l Natriumthiosulfat Großpackung 100 Stück
11763104 500 ml 160 mm 20 mg/l Natriumthiosulfat Einzeln verpackt 100 Stück
11727849 500 ml 160 mm 120 mg/l Natriumthiosulfat Einzeln verpackt 100 Stück
11783104 500 ml 148 mm 20 mg/l Natriumthiosulfat Großpackung 100 Stück
11793104 500 ml 148 mm 20 mg/l Natriumthiosulfat Einzeln verpackt 100 Stück
11871731 500 ml 148 mm 120 mg/l Natriumthiosulfat Einzeln verpackt 100 Stück
11704945 1000 ml 182 mm 120 mg/l Natriumthiosulfat Großpackung 77 Stück
11720455 1.000 ml 182 mm 20 mg/l Natriumthiosulfat Großpackung 77 Stück
11 options
Artikelnummer. 11773104
Marke: Gosselin™ HFC52006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vordosiert mit Natriumthiosulfat, das die Wirkung von Chlor, Brom und in Wasser aufgelöstem Ozon hemmt. Gosselin™ quadratische HDPE-Flaschen werden aus durchsichtigem HDPE mit einer graduierten Oberfläche hergestellt.
  • Bruchsicher
  • Flaschen mit montiertem Schraubverschluss (Originalitätssicherung nicht aktiviert)
  • Strahlensterilisiert mit abziehbarem Sterilisationszertifikat auf dem Umkarton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 22 mm
Enthält 120 mg/l Natriumthiosulfat
Material HDPE
Länge (metrisch) 70 mm
Verpackung Großpackung
Menge 100/Schachtel
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 70 mm
Verschlussfarbe Rot
Graduierungen Ja
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Ja
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 160 mm
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp 22 mm Roter manipulationssicherer Verschlusskappe mit geformter Dichtung