Learn More
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1.000 ml
1000 ml
Höhe (metrisch):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Enthält:
120 mg/l Natriumthiosulfat
20 mg/l Natriumthiosulfat
Verpackung:
Einzeln verpackt
Großpackung
Packungsgröße:
100 Stück
77 Stück
Beschreibung
- Bruchsicher
- Flaschen mit montiertem Schraubverschluss (Originalitätssicherung nicht aktiviert)
- Strahlensterilisiert mit abziehbarem Sterilisationszertifikat auf dem Umkarton
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Durchscheinend |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 29mm |
| Enthält | 20 mg/l Natriumthiosulfat |
| Material | HDPE |
| Länge (metrisch) | 70mm |
| Verpackung | Einzeln verpackt |
| Menge | 100/Schachtel |
| Sterilität | Steril |
| Breite (metrisch) | 70mm |
| Mehr anzeigen |