Learn More
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flaschen
Artikelnummer. 11871731
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1.000 ml
1000 ml
Höhe (metrisch):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Enthält:
120 mg/l Natriumthiosulfat
20 mg/l Natriumthiosulfat
Verpackung:
Einzeln verpackt
Großpackung
Packungsgröße:
100 Stück
77 Stück
Artikelnummer. 11871731
Marke: Gosselin™ HFC51004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vordosiert mit Natriumthiosulfat, das die Wirkung von Chlor, Brom und in Wasser aufgelöstem Ozon hemmt. Gosselin™ quadratische HDPE-Flaschen werden aus durchsichtigem HDPE mit einer graduierten Oberfläche hergestellt.
  • Bruchsicher
  • Flaschen mit montiertem Schraubverschluss (Originalitätssicherung nicht aktiviert)
  • Strahlensterilisiert mit abziehbarem Sterilisationszertifikat auf dem Umkarton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 29 mm
Enthält 120 mg/l Natriumthiosulfat
Material HDPE
Länge (metrisch) 70 mm
Verpackung Einzeln verpackt
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 70 mm
Verschlussfarbe Rot
Graduierungen Ja
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Ja
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 148 mm
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp 29 mm Roter manipulationssicherer Verschlussstopfen mit Scharnier