Learn More
Gosselin™ Quadratische 1-Liter-Flaschen aus HDPE mit Graduierung
Artikelnummer. 11728653
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlusstyp:
Doppel
Einzeln
Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
LDPE
Zertifizierung/Konformität:
EC N°1935/2004
EG N°1935/2004, ISO 11137
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
90 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlusstyp Verschlussmaterial Zertifizierung/Konformität Verschlussfarbe Packungsgröße
11728653 Doppel HDPE EC N°1935/2004 Weiß 90 Stück
11728643 Doppel HDPE EC N°1935/2004 Rot 90 Stück
11718653 Doppel HDPE EG N°1935/2004, ISO 11137 Rot 90 Stück
11709592 Doppel HDPE EC N°1935/2004 Blau 90 Stück
11751756 Einzeln LDPE EG N°1935/2004, ISO 11137 Rot 90 Stück
11738653 Einzeln LDPE EC N°1935/2004 Rot 90 Stück
11758653 Einzeln LDPE EC N°1935/2004 Blau 90 Stück
11875953 Einzeln LDPE EC N°1935/2004 Blau 90 Stück
12892869 Einzeln LDPE EC N°1935/2004 Weiß 90 Stück
11748653 Wattepfropf HDPE EC N°1935/2004 Rot 90 Stück
11768653 Wattepfropf HDPE EG N°1935/2004, ISO 11137 Rot 90 Stück
11749535 Wattepfropf HDPE EC N°1935/2004 Weiß 90 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11728653 Lieferant Gosselin™ Lieferanten-Nr. LC100005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00 €
    138.92 € / 90 Stück
    Sparen 2.08 €
    1% Rabatt
Lager vorrätig
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für die Vorratshaltung von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor. Gosselin™ quadratische graduierte 1 l-HDPE-Flaschen sind entweder mit einem Einzel- oder Doppelverschluss oder mit einem Schraubverschluss mit Wattepfropf ausgestattet.
  • Bruchbeständig
  • Erhabene Graduierungen
  • Großer Mund, weiter Hals
  • Lichtdurchlässiger HDPE-Kunststoff
  • Als entweder steril oder aseptisch lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kapazität (metrisch) 1 l
Farbe Naturfarben
Beschreibung Quadratisch
Abmessungen (L x B x H) 95 x 76 x 185mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 58mm
Enthält Doppelter Schraubverschluss aus weißem HDPE mit natürlicher Dichtung
Material HDPE
Länge (metrisch) 95mm
Anzahl pro Packung 90/Karton
Farbe des Schraubverschlusses Weiß
Sterilität Nicht steril
Breite (metrisch) 76 mm
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 185 mm
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Doppel
Form Quadratisch
Zertifizierung/Konformität EC N°1935/2004
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.