Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 1 l-HDPE-Weithalsflaschen, naturfarben
Click to view available options
Verschlusstyp:
Doppel
Einzeln
Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
LDPE
Zertifizierung/Konformität:
EC N°1935/2004
EG N°1935/2004
EG N°1935/2004, ISO 11137
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
90 Stück
Description
- Bruchbeständig
- Erhabene Graduierungen
- Großer Mund, weiter Hals
- Lichtdurchlässiger HDPE-Kunststoff
- Als entweder steril oder aseptisch lieferbar
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 1 l |
| Farbe | Naturfarben |
| Beschreibung | Quadratisch |
| Abmessungen (L x B x H) | 95 x 76 x 185mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 58mm |
| Enthält | Befestigter einfacher blauer LDPE-Schraubverschluss |
| Material | HDPE |
| Länge (metrisch) | 95mm |
| Anzahl pro Packung | 90/Karton |
| Sterilität | Unsteril |
| Show More |