Få mere at vide
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 1 l-HDPE-Weithalsflaschen, naturfarben
Artikelnummer. 11875953
Klik for at se tilgængelige muligheder
Verschlusstyp:
Doppel
Einzeln
Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
LDPE
Zertifizierung/Konformität:
EC N°1935/2004
EG N°1935/2004
EG N°1935/2004, ISO 11137
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Pakningsstørrelse:
90 Stück
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11875953
Brand: Gosselin™ LC100020
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Ideal für die Vorratshaltung von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor. Gosselin™ quadratische graduierte 1 l-HDPE-Flaschen sind entweder mit einem Einzel- oder Doppelverschluss oder mit einem Schraubverschluss mit Wattepfropf ausgestattet.
  • Bruchbeständig
  • Erhabene Graduierungen
  • Großer Mund, weiter Hals
  • Lichtdurchlässiger HDPE-Kunststoff
  • Als entweder steril oder aseptisch lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapazität (metrisch) 1 l
Farbe Naturfarben
Beschreibung Square
Abmessungen (L x B x H) 95 x 76 x 185mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 58 mm
Enthält Single blue LDPE screw cap
Material HDPE
Länge (metrisch) 95mm
Anzahl pro Packung 90/Karton
Farbe des Schraubverschlusses Blue
Sterilität Yes
Breite (metrisch) 76 mm
Verschlussfarbe Blau
Zertifizierung/Konformität EC N°1935/2004
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Square
Höhe (metrisch) 185 mm
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp Einzeln
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.