Learn More
Gosselin™ Quadratische 1-Liter-Flaschen aus HDPE mit Graduierung
Artikelnummer. p-8002397
Change view
Click to view available options
Verschlusstyp:
Doppel
Einzeln
Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
LDPE
Zertifizierung/Konformität:
EC N°1935/2004
EG N°1935/2004, ISO 11137
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
90 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlusstyp Verschlussmaterial Zertifizierung/Konformität Verschlussfarbe unitSize
11728643 Doppel HDPE EC N°1935/2004 Rot 90 Stück
11718653 Doppel HDPE EG N°1935/2004, ISO 11137 Rot 90 Stück
11709592 Doppel HDPE EC N°1935/2004 Blau 90 Stück
11728653 Doppel HDPE EC N°1935/2004 Weiß 90 Stück
11751756 Einzeln LDPE EG N°1935/2004, ISO 11137 Rot 90 Stück
11738653 Einzeln LDPE EC N°1935/2004 Rot 90 Stück
11758653 Einzeln LDPE EC N°1935/2004 Blau 90 Stück
11875953 Einzeln LDPE EC N°1935/2004 Blau 90 Stück
12892869 Einzeln LDPE EC N°1935/2004 Weiß 90 Stück
11748653 Wattepfropf HDPE EC N°1935/2004 Rot 90 Stück
11768653 Wattepfropf HDPE EG N°1935/2004, ISO 11137 Rot 90 Stück
11749535 Wattepfropf HDPE EC N°1935/2004 Weiß 90 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11728643 Lieferant Gosselin™ Lieferanten-Nr. LC100001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Vorratshaltung von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor. Gosselin™ quadratische graduierte 1 l-HDPE-Flaschen sind entweder mit einem Einzel- oder Doppelverschluss oder mit einem Schraubverschluss mit Wattepfropf ausgestattet.
  • Bruchbeständig
  • Erhabene Graduierungen
  • Großer Mund, weiter Hals
  • Lichtdurchlässiger HDPE-Kunststoff
  • Als entweder steril oder aseptisch lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 l
Farbe Naturfarben
Beschreibung Quadratisch
Abmessungen (L x B x H) 95 x 76 x 185mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 58 mm
Enthält Doppelter HDPE-Verschluss-Schraubverschluss, rot
Material HDPE
Länge (metrisch) 95 mm
Anzahl pro Packung 90/Karton
Farbe des Schraubverschlusses Rot
Sterilität Nicht steril
Breite (metrisch) 76 mm
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität EC N°1935/2004
Closure Included Ja
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 185 mm
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Doppel