Learn More
Gosselin™ Gosselin™ rechteckige Flaschen aus Polypropylen mit Graduierung, naturfarben
Artikelnummer. p-8002398
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
170 Stück
312 Stück
Artikelnummer. 11803102
Marke: Gosselin™ FV25002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein auslaufsicheres Verschlusssystem für die sichere Lagerung im Labor.
  • Steril
  • Bruchsicher
  • Durchscheinend
  • Umgekehrte Graduierungen
  • Originalitätsverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Enthält HDPE-Schraubverschluss, rot, mit Formdichtung
Material HDPE
Länge (metrisch) 60 mm
Menge 312/Karton
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 45 mm
Verschlussfarbe Rot
Graduierungen Ja
Zertifizierung/Konformität EC N°1935/2004
Closure Included Ja
Form Rechteckig
Höhe (metrisch) 155 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Manipulationssichere Schraubkappe