Learn More
Corning™ Achteckige Polyethylenterephthalat-Flaschen
Artikelnummer. 16257280
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verpackung:
Großpackung
Mit einziehbarer Folie verpackt
Tablett in Folie verpackt
Packungsgröße:
1 Stück
120 Stück
144 Stück
336 Stück
48 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verpackung unitSize
16257280 125 ml Mit einziehbarer Folie verpackt 1 Stück
12523316 125 ml Tablett in Folie verpackt 336 Stück
15370242 250 ml Großpackung 144 Stück
15370616 250 ml Tablett in Folie verpackt 144 Stück
15309094 500 ml Großpackung 120 Stück
12557735 500 ml Tablett in Folie verpackt 120 Stück
12317417 1000 ml Tablett in Folie verpackt 48 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16257280 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. P125B08
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Mit einem auslaufsicheren Verschlusssystem entworfen
  • Bruchfestes Polyethylenterephthalat (PET ) mit einer Transparenz, die der von Glas entspricht.
  • Gegossene Graduierungen
  • Manipulationssicherer Verschluss aus hochdichtem Polyethylen (HDPE)
  • Filmverpackt mit oder ohne Schale in gefaltetem Außenbeutel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4,2 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4,2 oz.
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 2 Zoll
Material PET
Länge (metrisch) 53 mm
Verpackung Mit einziehbarer Folie verpackt
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 53 mm
Verschlussfarbe Naturfarben
Graduierungen 25 mL
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008/ISO 11137: STERILITÄT SAL 10–3
Höhe (metrisch) 105 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,1 in.
Verschlussmaterial HDPE
Durchmesser (metrisch) 53 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar