Learn More
Corning™ Petrischalen
Artikelnummer. 11768573
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
120,5 x 15,8 mm
55 x 14,2 mm
60 x 15 mm
65 x 14,5 mm
90 x 14,2 mm
90 x 15 mm
Wellanzahl:
1
Lüftung:
3
4
6
Sterilität:
Steril
Steril oder aseptisch
Unsteril
Packungsgröße:
1620 Stück
252 Stück
720 Stück
825 Stück
Artikelnummer. 11768573
Marke: Corning™ BP5302
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Gosselin™ Petrischalen aus Kristall-Polystyrol sind auf automatisierte Vorgänge optimiert.
Gosselin™ Petrischalen aus Kristall-Polystyrol sind für automatisierte Vorgänge optimiert.
  • Kristall-Polystyrol
  • Optimale Planheit
  • Hergestellt in der Klasse 100
  • Leicht zu öffnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Form Rund
Sterilität Steril
Wellanzahl 1
Verpackung Normal
Lüftung 6
Dimensions (Dia. x H) 60 x 15 mm
Höhe (metrisch) 15 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm