Learn More
Corning™ Petrischalen
Artikelnummer. 11861583
Change view
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
120,5 x 15,8 mm
55 x 14,2 mm
60 x 15 mm
65 x 14,5 mm
90 x 14,2 mm
90 x 15 mm
Wellanzahl:
1
Lüftung:
3
4
6
Sterilität:
Steril
Steril oder aseptisch
Unsteril
Packungsgröße:
1620 Stück
252 Stück
720 Stück
825 Stück
Artikelnummer. Dimensions (Dia. x H) Wellanzahl Lüftung Sterilität unitSize
11861583 90 x 15 mm 1 3 Steril -
11812532 60 x 15 mm 1 6 Unsteril 1620 Stück
11768573 60 x 15 mm 1 6 Steril 1620 Stück
11831553 90 x 15 mm 1 3 Steril 825 Stück
12364069 65 x 14,5 mm 1 6 Steril 720 Stück
11798563 120,5 x 15,8 mm 1 4 Steril oder aseptisch 252 Stück
11728573 65 x 14,5 mm 1 3 Steril 720 Stück
15488784 90 x 14,2 mm 1 4 Steril 825 Stück
15498784 90 x 14,2 mm 1 3 Steril 825 Stück
15446254 55 x 14,2 mm 1 6 Steril 1620 Stück
10 options
Artikelnummer. 11861583
Marke: Corning™ BP93B16
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Gosselin™ Petrischalen aus Kristall-Polystyrol sind auf automatisierte Vorgänge optimiert.
Gosselin™ Petrischalen aus Kristall-Polystyrol sind für automatisierte Vorgänge optimiert.
  • Kristall-Polystyrol
  • Optimale Planheit
  • Hergestellt in der Klasse 100
  • Leicht zu öffnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Form Rund
Sterilität Steril
Wellanzahl 1
Verpackung Im Doppelbeutel, mit Rückverfolgbarkeitsetikett
Lüftung 3
Dimensions (Dia. x H) 90 x 15 mm
Höhe (metrisch) 15 mm
Durchmesser (metrisch) 90 mm