Learn More
Gosselin™ X5000 TRANSFER PIPETTE 3ML PE GRAD GRAD .
Artikelnummer. 12367447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5000/Karton
Packungsgröße:
5000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12367447 5000/Karton 5000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12367447 Lieferant Gosselin™ Lieferanten-Nr. PAS300
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für Flüssigkeitstransfers kleiner Mengen. Gosselin™ Transferpipetten, PE, bestehen aus Polyethylen und sind zur bequemen Messung graduiert.
  • Polyethylenkonstruktion
  • Graduiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird im Molkerei-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologiebereich verwendet
Menge 5000/Karton
Verpackungsart 500/Karton
Farbe Naturfarben
Volumen (metrisch) 3 mL
Länge (metrisch) 150 mm