Learn More
Gosselin™ Gosselin™ konischer Behälter aus Polypropylen
Artikelnummer. 11743174
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 mL
400 mL
1.000 ml
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Durchmesser (metrisch):
62 mm
85 mm
105 mm
Closure Included:
Ja
Ja (nicht montiert)
Nein
Packungsgröße:
120 Stück
220 Stück
250 Stück
460 Stück
660 Stück
Artikelnummer. 11743174
Marke: Gosselin™ PC40002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Sorgt für sichere Lagerung im Labor. Gosselin™ Konische Behälter sind aus transparentem oder weißem Polypropylen gefertigt.
  • Stoßfest
  • Erhabene Graduierungen auf der Außenseite auf klaren Behältern; erhabene Graduierungen auf der Innenseite auf weißen Behältern
  • Polyethylen-Schnappverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Behälter
Closure Included Ja
Graduated Ja
Material Polypropylen
Form Konisch, zylindrisch
Sterilität Nicht steril
Kapazität (metrisch) 400 mL
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004
Verschlusstyp Schnappverschluss
Farbe Weiß
Durchmesser (metrisch) 85 mm
Graduierungen 50 ml
Höhe (metrisch) 100 mm
Enthält LDPE-Schnappverschluss
Anzahl pro Karton 460/Karton