Learn More
Gosselin™ Konische Behälter
Artikelnummer. 11871091
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 mL
400 mL
1.000 ml
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Durchmesser (metrisch):
62 mm
85 mm
105 mm
Closure Included:
Ja
Ja (unmontiert)
Nein
Packungsgröße:
120 Stück
220 Stück
250 Stück
460 Stück
660 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Durchmesser (metrisch) Closure Included unitSize
11871091 200 mL Naturfarben 62 mm Ja (unmontiert) 660 Stück
11783164 400 mL Naturfarben 85 mm Ja (unmontiert) 460 Stück
12612225 1.000 ml Naturfarben 105 mm Ja 120 Stück
11783154 1.000 ml Naturfarben 105 mm Ja (unmontiert) 250 Stück
11730084 200 mL Naturfarben 62 mm Ja 220 Stück
11793154 1.000 ml Naturfarben 105 mm Nein 250 Stück
11819002 200 mL Naturfarben 62 mm Nein 660 Stück
11703174 400 mL Naturfarben 85 mm Nein 460 Stück
12612205 1.000 ml Weiß 105 mm Ja (unmontiert) 120 Stück
11809012 200 mL Weiß 62 mm Ja 660 Stück
11743174 400 mL Weiß 85 mm Ja 460 Stück
11723174 1.000 ml Weiß 105 mm Ja -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11871091 Lieferant Gosselin™ Lieferanten-Nr. PC200A01
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Sorgt für sichere Lagerung im Labor. Gosselin™ Konische Behälter sind aus transparentem oder weißem Polypropylen gefertigt.
  • Stoßfest
  • Erhabene Graduierungen auf der Außenseite auf klaren Behältern; erhabene Graduierungen auf der Innenseite auf weißen Behältern
  • Polyethylen-Schnappverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Behälter
Closure Included Ja (unmontiert)
Graduated Ja
Material Polypropylen
Form Konisch, zylindrisch
Sterilität Nicht steril
Kapazität (metrisch) 200 mL
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004
Verschlussfarbe Naturfarben
Verschlusstyp Schnappverschluss
Farbe Naturfarben
Durchmesser (metrisch) 62 mm
Graduierungen 25 ml
Höhe (metrisch) 88 mm
Enthält Natürliche LDPE-Schnappverschlüsse
Anzahl pro Karton 660/Karton