Learn More
Gosselin™ Gosselin™ Graduierte Pipette aus Polystyrol
Artikelnummer. 15345044
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Menge:
1000/Packung
1500er-Packung
2000/Packung
400/Packung
4000/Packung
800/Packung
missing translation for 'unitSize'
1000 Stück
1500 Stück
2000 Stück
400 Stück
4000 Stück
800 Stück
Product Code. 15345044
missing translation for 'mfr': Gosselin™ GPN25E1
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Für den genauen Transfer von kleinen Flüssigkeitsmengen im Labor. Gosselin™ Serologische Messpipetten aus klarem Polystyrol gewährleisten eine gute Ablesbarkeit.
  • Einteilige Konstruktion
  • Farbkodierte hydrophobe Stopfen
  • Nicht pyrogen, nicht zytotoxisch und nicht hämolytisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material PS (Polystyrol)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Milch, Umweltanalytik, Industrie, Mikrobiologie
Skala Ja
Menge 400/Packung
Volumen (metrisch) 25 ml
Länge (metrisch) 297 mm
Typ Messpipette