Learn More
Gosselin™ Gosselin™ Graduierte Pipette aus Polystyrol
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Menge:
1000/Packung
1500er-Packung
2000/Packung
400/Packung
4000/Packung
800/Packung
Packungsgröße:
1000 Stück
1500 Stück
2000 Stück
400 Stück
4000 Stück
800 Stück
Beschreibung
- Einteilige Konstruktion
- Farbkodierte hydrophobe Stopfen
- Nicht pyrogen, nicht zytotoxisch und nicht hämolytisch
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PS (Polystyrol) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Milch, Umweltanalytik, Industrie, Mikrobiologie |
| Skala | Ja |
| Menge | 2000/Packung |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Länge (metrisch) | 270 mm |
| Typ | Messpipette |