Learn More
Gosselin™ Gosselin™ Graduierte Pipette aus Polystyrol
Artikelnummer. 15384734
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Menge:
1000/Packung
1500er-Packung
2000/Packung
400/Packung
4000/Packung
800/Packung
Packungsgröße:
1000 Stück
1500 Stück
2000 Stück
400 Stück
4000 Stück
800 Stück
Artikelnummer. 15384734
Marke: Gosselin™ GPL10E1N
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den genauen Transfer von kleinen Flüssigkeitsmengen im Labor. Gosselin™ Serologische Messpipetten aus klarem Polystyrol gewährleisten eine gute Ablesbarkeit.
  • Einteilige Konstruktion
  • Farbkodierte hydrophobe Stopfen
  • Nicht pyrogen, nicht zytotoxisch und nicht hämolytisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PS (Polystyrol)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Milch, Umweltanalytik, Industrie, Mikrobiologie
Skala Ja
Menge 800/Packung
Volumen (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) 294 mm
Typ Messpipette