Learn More
Corning™ Sterile Mischbeutel aus Polyethylen
Artikelnummer. 11787919
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
400 mL
Beschreibung:
Mit Vollfilter
Mit seitlichem Filter
Ohne Filter
Menge:
50/Packung
Packungsgröße:
1500 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Beschreibung Menge Packungsgröße
11787919 400 mL Mit seitlichem Filter 50/Packung -
11777919 400 mL Mit Vollfilter 50/Packung 1500 Stück
11755085 400 mL Ohne Filter 50/Packung -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11787919 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. BBAG04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    975.00 €
    567.96 € / 1500 Stück
    Sparen 407.04 €
    41% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Universalbeutel für homogene Suspension
  • Polyethylenbeutel (PE)
  • 80 bis 3500 ml
  • Mit oder ohne Filter
  • Rückverfolgbarkeit jedes Filterbeutels
  • Steril
Bestellinformation
Verwenden Sie den Beutelclip, Kat.-Nr. 07-201-979, um die Beutel zwischen den Probenvorbereitungsschritten zu verschließen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Mit seitlichem Filter
Farbe Naturfarben
Material Polyethylen
Sterilität Steril
Anzahl pro Karton 1500/Karton
Anzahl pro Packung 500/Packung
Menge 50/Packung
Kapazität (metrisch) 400 mL
Länge (metrisch) 300 mm
Breite (metrisch) 190 mm