Learn More
Corning™ Gosselin™ sterile gerade Behälter aus Polypropylen mit roten Polyethylen-Verschlusskappen
Artikelnummer. 12602145
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
60 mL
125 mL
180 mL
Packungsgröße:
264 Stück
380 Stück
700 Stück
Artikelnummer. 12602145
Marke: Corning™ TP35A009
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die hochwertigen Probenwerkzeuge gewährleisten die sichere Entnahme und den sicheren Versand von Proben
  • Spritzguss-Polypropylen
  • Auslaufsicherer roter Polyethylen-Schraubdeckel
  • Garantierte Sterilität 10–3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 2.02 oz
Farbe Clear
Material Transparentes Polypropylen
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Rot
Höhe (metrisch) 70 mm
Verschlussmaterial Polyethylen
Durchmesser (metrisch) 33 mm
Verschlusstyp Auslaufsichere Schraubkappe