Learn More
Gosselin™ Gerader Behälter
Artikelnummer. 15408844
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
180 ml
Verschlussfarbe:
Blau
Grün
Rot
Packungsgröße:
264 Stück
380 Stück
600 Stück
700 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussfarbe Packungsgröße
15408844 180 ml Grün 264 Stück
15448814 60 mL Grün 700 Stück
15448824 60 mL Rot 600 Stück
15458824 125 mL Blau 380 Stück
15488824 125 mL Grün 380 Stück
15498844 180 ml Rot 264 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15408844 Lieferant Gosselin™ Lieferanten-Nr. TP53C004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00 €
    145.21 € / 264 Stück
    Sparen 2.79 €
    1% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gerader Corning™ Gosselin™ Behälter, Probenfläschchen, PP sind in verschiedenen Größen und Mengen sowie steril und nicht-steril erhältlich.
  • Durchsichtiges und bruchfestes Polypropylen (PP)
  • In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich
  • Farbcodierte Schraubverschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylen
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 180 ml
Verschlussfarbe Grün
Menge 264/Pckg.