Learn More
Gosselin™ Gerader Gosselin™ Behälter
Beschreibung
- Durchsichtiges und bruchfestes Polypropylen (PP)
- In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich
- Farbcodierte Schraubverschlüsse
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Steril |
| Kapazität (metrisch) | 60 mL |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Anzahl pro Karton | 600/Karton |
| Anzahl pro Packung | 30/Pckg. |