Learn More
Gosselin™ Gosselin™ gerader Polypropylenbehälter mit Schraubverschluss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 mL
125 mL
180 mL
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1000 Stück
264 Stück
380 Stück
Beschreibung
Entwickelt für die Probennahme und -lagerung und den Transport zum Labor.
- Kappe aus Polyethylen
- Auslaufsicherer Schraubverschluss
- Sterile oder unsterile Ausführungen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 125 mL |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probennahme |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | 380/Packung |
| Sterilität | Steril |
| Verschlussfarbe | Blau |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Nr. |
| Form | Zylindrisch |
| Mehr anzeigen |