Learn More
Gosselin™ Gerader Polypropylenbehälter mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 15478824
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 mL
125 mL
180 mL
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1000 Stück
264 Stück
380 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Sterilität Verschlussfarbe Packungsgröße
15478824 125 mL Steril Weiß 380 Stück
15418834 125 mL Nicht steril Weiß 380 Stück
15408834 125 mL Nicht steril Rot 380 Stück
15438834 125 mL Steril Blau 380 Stück
15488834 180 mL Steril Rot 264 Stück
15438844 180 mL Nicht steril Weiß 264 Stück
15478804 40 mL Nicht steril Weiß 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15478824 Lieferant Gosselin™ Lieferanten-Nr. TP52C003
Sparen Sie bis zu 60% auf Mikrobiologie
Verwenden Sie den Aktionscode 28004
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit auslaufsicherem Polyethylenverschluss. Der Corning™ Gosselin™ gerade Polypropylen-Behälter mit Schraubverschluss hat eine große Öffnung, sodass Sie viel Platz bei der Sammlung von Proben haben.
Entwickelt für die Probennahme und -lagerung und den Transport zum Labor.
  • Kappe aus Polyethylen
  • Auslaufsicherer Schraubverschluss
  • Sterile oder unsterile Ausführungen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 mL
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probennahme
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 380/Packung
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Graduated Nein
Höhe (metrisch) 74 mm
Chemical Label Unmarkiert
Verschlussmaterial LDPE
Durchmesser (metrisch) 52 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Form Zylindrisch
Produkttyp Probenbehälter