Learn More
Gosselin™ Gosselin™ gerader Polypropylenbehälter mit Schraubverschluss
Description
Entwickelt für die Probennahme und -lagerung und den Transport zum Labor.
- Kappe aus Polyethylen
- Auslaufsicherer Schraubverschluss
- Sterile oder unsterile Ausführungen erhältlich
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 125 mL |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probennahme |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | 380/Packung |
| Sterilität | Unsteril |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Nein |
| Form | Zylindrisch |
| Show More |