Learn More
Gosselin™ Wasserprobenahme-Vierkantflasche aus HDPE
Artikelnummer. 15368511
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15368511 500 ml 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15368511 Lieferant Gosselin™ Lieferanten-Nr. FC50012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00 €
    103.00 € / 100 Stück
    Sparen 63.00 €
    37% Rabatt
Verfügbar ab: 08-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Applikation: Umwelt- und Wasseranalyse
  • Bruchfestes Polyethylenterephthalat (PET)
  • Gegossene Graduierungen
  • Auslaufsichere, manipulationssichere HDPE-Schraubverschlüsse
  • Erhältlich mit oder ohne Natriumthiosulfat
  • Rückführbare Etiketten
  • Große Öffnungen minimieren das Kontaminationsrisiko
  • Filmverpackt oder einzeln verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Enthält Kein Natriumthiosulfat
Material HDPE
Anzahl pro Karton 100/Cs.
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Weiß
Graduated Ja
Verschlussgröße 37 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss mit Wattepfropf
Form Quadratisch