Learn More
Gosselin™ Gosselin™ Gefäß aus Polypropylen, weiß
Artikelnummer. 11703244
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
510 mL
775 mL
1000 mL
1070 mL
Produkttyp:
Behälter
Ionisierter Behälter
Packungsgröße:
100 Stück
160 Stück
70 Stück
80 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Produkttyp unitSize
11703244 510 mL Behälter 160 Stück
12307487 510 mL Ionisierter Behälter -
11793234 1070 mL Behälter 70 Stück
11783234 1000 mL Behälter 80 Stück
12317487 775 mL Behälter 100 Stück
5 options
Artikelnummer. 11703244
Marke: Gosselin™ PR50002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sorgt für sichere allgemeine Lagerung im Labor. Gosselin™ Polypropylengefäße werden aus weißem Polypropylenkunststoff hergestellt.
  • Steril
  • Hohe Stoßfestigkeit
  • Mit Schraubverschluss aus Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Behälter
Closure Included Ja
Material Polypropylen
Form Gerade, zylindrisch
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 510 mL
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004, ISO 11137
Verschlussfarbe Weiß
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbe Weiß
Durchmesser (metrisch) 101 mm
Höhe (metrisch) 72 mm
Enthält Weißer Polypropylen-Schraubverschluss und natürliche Dichtung
Anzahl pro Karton 160/Karton