Learn More
Gosselin™ Polypropylen-Töpfe
Artikelnummer. 11793234
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
510 mL
775 mL
1000 mL
1070 mL
Produkttyp:
Behälter
Ionisierter Behälter
Packungsgröße:
100 Stück
160 Stück
70 Stück
80 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Produkttyp unitSize
11793234 1070 mL Behälter 70 Stück
12307487 510 mL Ionisierter Behälter -
11783234 1000 mL Behälter 80 Stück
11703244 510 mL Behälter 160 Stück
12317487 775 mL Behälter 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11793234 Lieferant Gosselin™ Lieferanten-Nr. PR100002
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sorgt für sichere allgemeine Lagerung im Labor. Gosselin™ Polypropylengefäße werden aus weißem Polypropylenkunststoff hergestellt.
  • Nicht steril
  • Hohe Stoßfestigkeit
  • Mit Schraubverschluss aus Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Behälter
Closure Included Ja
Material Polypropylen
Form Gerade, zylindrisch
Sterilität Nicht steril
Kapazität (metrisch) 1070 mL
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004
Verschlussfarbe Weiß
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbe Weiß
Durchmesser (metrisch) 98 mm
Höhe (metrisch) 120 mm
Enthält Doppelschraubverschluss aus Polypropylen, weiß
Anzahl pro Karton 70/Karton