Learn More
GOT2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen GOT2
Klon 1B6C6
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30237688
Unterlagen ansehen
Proteintech
67738-1-IG-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00 €
129.00 € / 20 Mikroliter
Sparen 16.00 €
11% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30233627
Unterlagen ansehen
Proteintech
67738-1-IG-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The GOT2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human GOT2. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig, chicken antigen. The GOT2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
GOT2
1000 μg/mL
Unconjugated
Mouse
2806
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C.
1B6C6
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Liquid
Human, Mouse, Rat, Pig, Chicken
FLJ40994; KAT4; KATIV; mitAAT
IgG1
Protein G purification
Monoclonal Antibody