Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GP Science Silikonsepten
Artikelnummer. 10370991
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10370991 6 mm 50 Stück
10646031 8 mm 50 Stück
10248910 7 mm 50 Stück
10441391 9 mm 50 Stück
4 options
Artikelnummer. 10370991
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 041821
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kombiniert deutlich längere Einspritzdauer, geringes Bluten und geringe Adhäsion am Injektionsanschluss
  • Für weniger anspruchsvolle Standardanwendungen
  • Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
  • Kein Bluten oder Kontaminationen im GC-System
  • Maximale Betriebstemperatur 275 °C
Spezifikation
Typ GP Septa
Außendurchmesser (metrisch) 6 mm
Max. Temperatur (metrisch) 275 °C
Material Silikon
Menge 50er-Packung