Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GP Science Silikonsepten
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Für weniger anspruchsvolle Standardanwendungen
- Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
- Kein Bluten oder Kontaminationen im GC-System
- Maximale Betriebstemperatur 275 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | GP Septa |
| Beschichtung | Ja |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9 mm |
| Max. Temperatur (metrisch) | 275 °C |
| Material | Silikon |
| Menge | 50er-Packung |