Learn More
A&D Weighing Präzisionswaagen der GP-Serie interne Kalibrierung (separate Anzeige)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16611132
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
101 kg
31 kg
31 kg/6,1 kg
61 kg
Lesbarkeit:
0,1 g
1 g
1 g/0,1 g (SmartRange)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Lesbarkeit unitSize
16611132 31 kg 0,1 g 1 Stück
16631132 31 kg/6,1 kg 1 g/0,1 g (SmartRange) 1 Stück
16661122 101 kg 1 g 1 Stück
16661132 61 kg 1 g 1 Stück
16681132 61 kg 0,1 g 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 16611132
Marke: A&D Weighing GP30KS
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit Kapazitäten von 12 kg bis 102 kg verfügen diese hochpräzisen Industriewaagen über eine große Waagschale von 380 mm x 340 mm und sind außerdem staub- und wasserdicht nach IP65. Die Modelle sind mit einem Schwenkarm-Display (GP) oder einem montierbaren freistehenden Display (GP-KS) erhältlich.
  • Design mit Schwingarm oder separatem Display und Plattform
  • Schutzart IP65
  • Konstruktion aus robuster Aluminiumlegierung und Edelstahl
  • Einfache Kalibrierung mit interner Kalibriermasse
  • SHS-Ansprechgeschwindigkeit von nur 1,5 Sekunden
  • GLP-, GMP- und ISO-konform
  • RS-232C Schnittstelle
  • Komparatorausgang und Analogausgang (optional)
  • Große Vakuumfluoreszenzanzeige
  • Datenspeicherfunktion
  • Zählfunktion mit ACAI (Automatic Counting Accuracy Improvement)
  • Komparatorfunktion
  • Unterhaken für thermische und magnetische Probenwägung sowie zur Dichteberechnung
  • Tierwägefunktion
Spezifikation
Fassungsvermögen 31 kg
Displaytyp VFD
Lesbarkeit 0,1 g
Stabilisierungszeit 1,5 s
Typ Industrielle Präzisionswaage