missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
gp100 / Melanosome / PMEL17 / SILV (Melanoma Marker) Mouse, Clone: PMEL/2037, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio 6490-MSM7-P0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| gp100 / Melanosome / PMEL17 / SILV (Melanoma Marker) | |
| Cytoplasmic | |
| PMEL/2037 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| 90-100kDa | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| RUO | |
| 6490 | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry, ELISA | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant human SILV protein fragment (apprx. aa 376-502) | |
| SK-MEL-28 cells or Melanoma | |
| 20 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur