Learn More
gp100 / Melanosome / PMEL17 / SILV (Melanoma Marker) Mouse, Clone: PMEL/2037, enQuireBio™
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | gp100 / Melanosome / PMEL17 / SILV (Melanoma Marker) |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, ELISA |
| Zelluläre Lokalisierung | Cytoplasmic |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | PMEL/2037 |
| Konzentration | 200μg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant human SILV protein fragment (apprx. aa 376-502) |
| Mehr anzeigen |