missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPER/GPR30 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-200041068 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18475621 25 μL 25 Mikroliter
18262967 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18475621

Marke: Novus Biologicals NBP18809625ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

GPER/GPR30 Polyclonal specifically detects GPER/GPR30 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GPER/GPR30
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer Q99527
Gen-Alias CEPRG-protein coupled receptor 30, Chemoattractant receptor-like 2, chemokine receptor-like 2, CMKRL2MGC99678, constitutively expressed peptide-like receptor, DRY12IL8-related receptor DRY12, FEG-1mER, Flow-induced endothelial G-protein coupled receptor 1, G protein-coupled estrogen receptor 1, G protein-coupled receptor 30, GPCR-BR, GPR30GPCR-Br, G-protein coupled estrogen receptor 1, heptahelix receptor, LERGU, LERGU2, leucine rich protein in GPR30 3'UTR, LyGPR, Lymphocyte-derived G-protein coupled receptor, Membrane estrogen receptor
Gensymbole GPER1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:MDVTSQARGVGLEMYPGTAQPAAPNTTSPELNLSHPLLGTALANGTGELSEHQQYVIGLFLS
Molekulargewicht des Antigens 42 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, GPCR, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2852
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.