missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ GPM6A Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2474)
Beschreibung
GPM6A Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
Neuronal membrane glycoprotein M6-a is a protein that in humans is encoded by the GPM6A gene. Involved in neuronal differentiation, including differentiation and migration of neuronal stem cells. Plays a role in neuronal plasticity and is involved in neurite and filopodia outgrowth, filopodia motility and probably synapse formation. GPM6A-induced filopodia formation involves mitogen-activated protein kinase (MAPK) and Src signaling pathways. May be involved in neuronal NGF-dependent Ca2+ influx. May be involved in regulation of endocytosis and intracellular trafficking of G-protein-coupled receptors (GPCRs); enhances internalization and recycling of mu-type opioid receptor.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | GPM6A |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | HL2474 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with no preservative |
| Gen | GPM6A |
| Gen-Zugriffsnummer | P35802, Q812E9 |
| Gen-Alias | glycoprotein m6a; GPM6; Gpm6a; M6A; neuronal membrane glycoprotein M6-a; neuronal membrane glycoprotein M6-a-like |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?