Learn More
- Home
- Products
- Pumpen
- Teile und Zubehör für Pumpen
- Pumpendichtungen
- Poeppelmann™ GPN 250 Serie gelbe LDPE-Schutzkappen für Rohre
Poeppelmann™ GPN 250 Serie gelbe LDPE-Schutzkappen für Rohre
Artikelnummer. 10145604
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
19 mm
19,5 mm
20 mm
20 mm
20,5 mm
27 mm
27,5 mm
34,5 mm
35 mm
35,5 mm
36 mm
40,5 mm
Innendurchmesser (metrisch):
10,2 mm
12 mm
13,5 mm
14 mm
16,8 mm
17,2 mm
18 mm
20 mm
21,3 mm
24 mm
25 mm
28 mm
30 mm
31,8 mm
35 mm
38 mm
40 mm
50 mm
51 mm
54 mm
60,3 mm
76 mm
87,9 mm
88,9 mm
95 mm
101,6 mm
108 mm
113 mm
114,3 mm
133 mm
139,7 mm
159 mm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10145604 | 20 mm | 25 mm | 100 Stück |
| 10697395 | 34,5 mm | 101,6 mm | - |
| 10788035 | 20 mm | 20 mm | 100 Stück |
| 10308714 | 34,5 mm | 108 mm | 50 Stück |
| 10576635 | 40,5 mm | 113 mm | - |
| 10515674 | 19,5 mm | 10,2 mm | - |
| 10686055 | 35,5 mm | 114,3 mm | - |
| 10237084 | 20 mm | 12 mm | 100 Stück |
| 10297124 | 20 mm | 13,5 mm | 100 Stück |
| 10195534 | 34,5 mm | 133 mm | 50 Stück |
| 10506955 | 34,5 mm | 139,7 mm | - |
| 10207017 | 19 mm | 14 mm | 100 Stück |
| 10618365 | 34,5 mm | 159 mm | - |
| 10339014 | 20 mm | 14 mm | - |
| 10450835 | 20,5 mm | 17,2 mm | - |
| 10557784 | 19,5 mm | 16,8 mm | - |
| 10125174 | 20 mm | 18 mm | 100 Stück |
| 10013964 | 20 mm | 21,3 mm | 100 Stück |
| 10115274 | 27 mm | 28 mm | 100 Stück |
| 10379064 | 27,5 mm | 30 mm | - |
| 10135604 | 20 mm | 24 mm | 100 Stück |
| 10125274 | 27,5 mm | 31,8 mm | 100 Stück |
| 10738605 | 27 mm | 35 mm | - |
| 10185794 | 27 mm | 38 mm | 100 Stück |
| 10627395 | 34,5 mm | 50 mm | - |
| 10686815 | 35 mm | 54 mm | - |
| 10587194 | 27 mm | 40 mm | 100 Stück |
| 10277014 | 35 mm | 51 mm | - |
| 10053604 | 36 mm | 60,3 mm | 100 Stück |
| 10368994 | 36 mm | 76 mm | - |
| 10451395 | 35 mm | 95 mm | - |
| 10185724 | 35 mm | 88,9 mm | 50 Stück |
| 10195174 | 34,5 mm | 87,9 mm | 50 Stück |
Artikelnummer. 10145604
Marke: Poeppelmann™ 25002500000
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
- Standardschutz für Rohre
- Gem. DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127
- Belüftung und Druckausgleich durch diskontinuierliche interne Beads, versetzt um 180°
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Innendurchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Schutz von Rohren nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127 während Transport und Lagerung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Rohre |
| Länge (metrisch) | 20 mm |
| Menge | 100/Packung |
| Material | LDPE |
| Typ | Schutzkappe |