Learn More
Poeppelmann™ GPN 250 Serie gelbe LDPE-Schutzkappen für Rohre
Click to view available options
Länge (metrisch):
19 mm
19,5 mm
20 mm
20 mm
20,5 mm
27 mm
27,5 mm
34,5 mm
35 mm
35,5 mm
36 mm
40,5 mm
Innendurchmesser (metrisch):
10,2 mm
12 mm
13,5 mm
14 mm
16,8 mm
17,2 mm
18 mm
20 mm
21,3 mm
24 mm
25 mm
28 mm
30 mm
31,8 mm
35 mm
38 mm
40 mm
50 mm
51 mm
54 mm
60,3 mm
76 mm
87,9 mm
88,9 mm
95 mm
101,6 mm
108 mm
113 mm
114,3 mm
133 mm
139,7 mm
159 mm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Standardschutz für Rohre
- Gem. DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127
- Belüftung und Druckausgleich durch diskontinuierliche interne Beads, versetzt um 180°
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Innendurchmesser (metrisch) | 13,5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Schutz von Rohren nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127 während Transport und Lagerung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Rohre |
| Länge (metrisch) | 20 mm |
| Menge | 100/Packung |
| Material | LDPE |
| Typ | Schutzkappe |