Learn More
Poeppelmann™ GPN 250 Serie gelbe LDPE-Schutzkappen für Rohre
Artikelnummer. p-8003981
Click to view available options
Länge (metrisch):
19 mm
19,5 mm
20 mm
20 mm
20,5 mm
27 mm
27,5 mm
34,5 mm
35 mm
35,5 mm
36 mm
40,5 mm
Innendurchmesser (metrisch):
10,2 mm
12 mm
13,5 mm
14 mm
16,8 mm
17,2 mm
18 mm
20 mm
21,3 mm
24 mm
25 mm
28 mm
30 mm
31,8 mm
35 mm
38 mm
40 mm
50 mm
51 mm
54 mm
60,3 mm
76 mm
87,9 mm
88,9 mm
95 mm
101,6 mm
108 mm
113 mm
114,3 mm
133 mm
139,7 mm
159 mm
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
50 Stück
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10697395
missing translation for 'mfr': Poeppelmann™ 25010200000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Ermöglicht höhere Lasten durch dickwandige Konstruktion. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 250 Schutzkappen für Rohre sind aus gelbem PE-LD Kunststoff gefertigt.
  • Standardschutz für Rohre
  • Gem. DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127
  • Belüftung und Druckausgleich durch diskontinuierliche interne Beads, versetzt um 180°
Specifica
Farbe Gelb
Innendurchmesser (metrisch) 101,6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Schutz von Rohren nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127 während Transport und Lagerung
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Rohre
Länge (metrisch) 34,5 mm
Menge 50/Packung
Material LDPE
Typ Schutzkappe
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato