Learn More
Poeppelmann™ GPN 300 F Serie LDPE-Verschlusstopfen mit flachem Kopf, naturfarben
Artikelnummer. 10115264
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
14 mm
16 mm
20 mm
22 mm
25 mm
28 mm
36 mm
42 mm
48 mm
55 mm
63 mm
71 mm
Innendurchmesser (metrisch):
7,2 mm
8,4 mm
8,6 mm
9,2 mm
10,7 mm
11,7 mm
12,3 mm
13 mm
13,7 mm
14,6 mm
15,6 mm
16,5 mm
16,7 mm
17,1 mm
18,4 mm
19,3 mm
19,6 mm
21,2 mm
21,7 mm
22,4 mm
23,6 mm
24 mm
24,6 mm
26,5 mm
29 mm
30,5 mm
31 mm
32 mm
35,5 mm
36,5 mm
38,4 mm
42,8 mm
48,5 mm
51,5 mm
55 mm
58 mm
59 mm
66 mm
Höhe (metrisch):
6,5 mm
7,5 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10,5 mm
10,8 mm
12 mm
12,5 mm
14,7 mm
15 mm
18 mm
21 mm
21,3 mm
21,5 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
10115264 42 mm 35,5 mm 18 mm 100 Stück
10747605 14 mm 9,2 mm 6,5 mm 100 Stück
10185544 14 mm 8,6 mm 6,5 mm 100 Stück
10537384 14 mm 10,7 mm 7,5 mm -
10207304 14 mm 7,2 mm 8 mm 100 Stück
10615865 20 mm 13,7 mm 10 mm 100 Stück
10492345 14 mm 8,4 mm 8 mm -
10401205 16 mm 11,7 mm 9 mm -
10767985 16 mm 12,3 mm 9 mm -
10329044 16 mm 13 mm 9 mm -
10788175 20 mm 15,6 mm 10 mm -
10277444 20 mm 14,6 mm 7,5 mm 100 Stück
10587404 22 mm 17,1 mm 10,5 mm 100 Stück
10758365 22 mm 16,7 mm 7,5 mm -
10093604 25 mm 18,4 mm 10,8 mm 100 Stück
10695305 22 mm 16,5 mm 7,5 mm -
10628365 25 mm 19,6 mm 10,5 mm -
10195344 25 mm 21,7 mm 10,5 mm 100 Stück
10349114 25 mm 21,2 mm 10 mm -
10256924 25 mm 19,3 mm 10,8 mm -
10115164 28 mm 22,4 mm 12 mm 100 Stück
10617985 28 mm 23,6 mm 12 mm 100 Stück
10411595 28 mm 24,6 mm 12 mm -
10276974 28 mm 24 mm 12 mm -
10507204 28 mm 26,5 mm 12 mm -
10297214 36 mm 32 mm 12,5 mm -
10430445 36 mm 29 mm 14,7 mm 100 Stück
10432365 36 mm 30,5 mm 15 mm -
10267314 36 mm 31 mm 15 mm -
10555484 42 mm 38,4 mm 12,5 mm -
10646835 42 mm 36,5 mm 18 mm -
10646645 48 mm 42,8 mm 18 mm -
10145314 55 mm 48,5 mm 15 mm 100 Stück
10105364 55 mm 51,5 mm 21 mm 100 Stück
10389004 63 mm 59 mm 21,3 mm -
10349014 63 mm 55 mm 21 mm -
10135174 63 mm 58 mm 21 mm 100 Stück
10637425 71 mm 66 mm 21,5 mm -
38 options
Artikelnummer. 10115264
Marke: Poeppelmann™ 30002710000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Multifunktionell zum Verschließen von Innengewinden und Bohrungen einsetzbar. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 300 F Verschlüsse werden aus naturfarbenem PE-LD-Kunststoff gefertigt.
  • Flachkopfdesign
  • Fester Sitz durch umgeklapptes Einsteckende
  • Hergestellt gemäß VDA Band 19 und ISO 16232
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 42 mm
Produkttyp Flachkopf-Verschlussstopfen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für interne Gewinde und Öffnungen
Höhe (metrisch) 18 mm
Innendurchmesser (metrisch) 35,5 mm