Learn More
Poeppelmann™ GPN 320 Serie geriffelter LDPE-Verschlussstopfen, schwarz
Beschreibung
- Solides Design für erhöhte Anforderungen
- Gemäß DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127
- Hohe optische Attraktivität durch körnige Oberfläche und abgeschrägte Kanten
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127th |
| Außendurchmesser (metrisch) | 102 mm |
| Produkttyp | Gerippter Verschlussstopfen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für eine hohe Beladungskapazität |
| Höhe (metrisch) | 22 mm |