Learn More
Poeppelmann™ GPN 320 Serie geriffelter LDPE-Verschlussstopfen, schwarz
Artikelnummer. p-8003990
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
20 mm
32 mm
34 mm
38 mm
40 mm
48 mm
50 mm
55 mm
70 mm
76 mm
102 mm
703 mm
Höhe (metrisch):
15 mm
19 mm
22 mm
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 10615885
Marke: Poeppelmann™ 32001020000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Rippen am Schüttler für einen sicheren Sitz auch bei unterschiedlichen Röhrchentoleranzen. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 320 Endstopfen werden aus schwarzem PE-LLD-Kunststoff hergestellt.
  • Solides Design für erhöhte Anforderungen
  • Gemäß DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127
  • Hohe optische Attraktivität durch körnige Oberfläche und abgeschrägte Kanten
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127th
Außendurchmesser (metrisch) 102 mm
Produkttyp Gerippter Verschlussstopfen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für eine hohe Beladungskapazität
Höhe (metrisch) 22 mm