Learn More
Poeppelmann™ Schwarzer Kegelstopfen aus LDPE, GPN 500
Artikelnummer. 10388874
Click to view available options
Verschlussgröße:
M 5
M 5 x 0,5
M 7
Außendurchmesser (metrisch):
7,5mm
8mm
9mm
Artikelnummer. 10388874
Marke: Poeppelmann™ 50000430000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 8mm
Verschlussgröße M 5 x 0,5
Produkttyp Kegelstopfen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Schließen von Innengewinden und Bohrungen