missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ GPN Serie 550, gelber Einschraubpropfen aus LDPE

Artikelnummer. 10757605
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
8 mm
14 mm
18 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10757605 8 mm -
10287444 14 mm 100 Stück
10053704 18 mm 100 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10757605

Marke: Poeppelmann™ 55000040000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Farbe Gelb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum dichten Schließen von Gewinden oder Bohrungen, ideal für Lackierprozesse
Länge (metrisch) 22 mm
Menge 100 Packung
Größe (metrisch) AD x H: 8 x 22 mm, 15 mm Einstecktiefe
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material LDPE
Typ Einschraubpropfen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.