Learn More
Poeppelmann™ GPN Serie 550, gelber Einschraubpropfen aus LDPE
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum dichten Schließen von Gewinden oder Bohrungen, ideal für Lackierprozesse |
| Länge (metrisch) | 22 mm |
| Menge | 100 Packung |
| Größe (metrisch) | AD x H: 8 x 22 mm, 15 mm Einstecktiefe |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Material | LDPE |
| Typ | Einschraubpropfen |