Learn More
Poeppelmann™ GPN 600 Serie LDPE-Kegelverschluss, naturfarben (14 mm Einsetztiefe)
Beschreibung
- 14 mm Einsatztiefe
- Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe
- Konisches Design, ideal für Toleranzen
- Chemisch beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde |
| Länge (metrisch) | 13.8 mm |
| Menge | 100/Packung |
| Größe (metrisch) | AD x H: 25 x 13,8 mm, 14 mm Einstecktiefe |
| Außendurchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Material | LDPE |
| Typ | Kegelförmige Verschlüsse |