missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ Naturfarbener Kegelverschluss aus LDPE, GPN 600 (22,5 mm Einsetztiefe)

Marke:  Poeppelmann™ 60021800000

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10083754

  • 149.00 € / 25 Stück

Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

AD x H: 235 x 22,5 mm, 22,5 mm Einstecktiefe
Konischer Verschluss
25/Packung
235 mm
Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde
Naturfarben
LDPE
22,5 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote