Learn More
Poeppelmann™ Naturfarbener Kegelverschluss aus LDPE, GPN 600 (22,5 mm Einsetztiefe)
Artikelnummer. 10073754
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
209 mm
235 mm
267 mm
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10073754 209 mm 25 Stück
10083754 235 mm 25 Stück
10537204 267 mm -
3 options
Artikelnummer. 10073754
Marke: Poeppelmann™ 60019900000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde
Länge (metrisch) 22,5 mm
Menge 25/Packung
Größe (metrisch) AD x H: 209 x 22,5 mm, 22,5 mm Einstecktiefe
Außendurchmesser (metrisch) 209 mm
Material LDPE
Typ Konischer Verschluss