Learn More
Poeppelmann™ GPN 600-Serie, konischer Verschluss aus naturfarbenem LDPE
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
21 mm
22 mm
24 mm
30 mm
44 mm
63 mm
68 mm
87 mm
124,5 mm
249,5 mm
265 mm
314 mm
Länge (metrisch):
8,7 mm
8,8 mm
13,5 mm
13,8 mm
17 mm
18 mm
28,7 mm
33 mm
33,5 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde |
| Länge (metrisch) | 8,8 mm |
| Menge | 100 Packung |
| Größe (metrisch) | AD x H: 21 x 8,8 mm, 9,2 mm Einstecktiefe |
| Außendurchmesser (metrisch) | 21 mm |
| Material | LDPE |
| Typ | Konische Verschlüsse |