Learn More
Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 620 Universelle Schutzkappen/-stopfen
Click to view available options
Größe (metrisch):
11 H x 7,8 ID. x 25 mm AD
12 H x 13,3 ID. x 30 mm AD
13 H x 17,8 ID. x 34 mm AD
15 H x 19,5 ID. x 37 mm AD
15 H x 20,1 ID. x 37 mm AD
19 H x 26,4 ID. x 44 mm AD
19 H x 29,7 ID. x 47 mm AD
19 H x 31,2 ID. x 49 mm AD
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Kann als Stopfen oder Kappe verwendet werden
- Für viele Anwendungsfälle geeignet
- Hergestellt gemäß VDA Band 19 und ISO 16232
- Gleiche Ausführung wie GPN 610, jedoch mit größerem Deckelflansch
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Universal-Schutzverschluss |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für zahlreiche Anwendungen als Stopfen oder Kappe |
| Größe (metrisch) | 15 H x 20,1 ID. x 37 mm AD |